Läs mer
4-(3’,6’-Dimethyl-3’-heptyl)phenol Diethoxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3',6'-Dimethyl-3'-heptyl)phenol Diethoxylate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32O3/c1-5-19(4,11-10-16(2)3)17-6-8-18(9-7-17)22-15-14-21-13-12-20/h6-9,16,20H,5,10-15H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 308.2351 |