missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(3’,6’-Dimethyl-3’-heptyl)phenol Monoethoxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3’,6’-Dimethyl-3’-heptyl)phenol Monoethoxylate |
| CAS | 1119449-37-4 |
| Molekylformel | C17 H28 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol-mono-ethoxylate, Ethanol, 2-[4-(1-ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]-, 2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28O2/c1-5-17(4,11-10-14(2)3)15-6-8-16(9-7-15)19-13-12-18/h6-9,14,18H,5,10-13H2,1-4H3 |
| LEDER | CCC(C)(CCC(C)C)c1ccc(OCCO)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.4 |
| Formel vikt | 264.2089 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?