missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(3’,6’-Dimethyl-3’-heptyl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1-ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol |
| CAS | 142731-63-3 |
| Molekylformel | C15 H24 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol, 4-(3,6-Dimethylheptan-3-yl)phenol, 4-Nonylphenol 112, p-363NP |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3 |
| LEDER | CCC(C)(CCC(C)C)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.35 |
| Formel vikt | 220.1827 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?