Läs mer
(4-((3-acetamidopropyl)(tert-butoxykarbonyl)amino)butyl)(3-((tert-butoxykarbonyl)amino)propyl)karbaminsyra-d3 tert-butylester, TRC
Produktkod. 30315074
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30315074 5 mg -
30312036 1 mg -
30311851 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315074 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1585725MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-((3-Acetamidopropyl)(tert-butoxycarbonyl)amino)butyl)(3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propyl)carbamic Acid-d3 tert-Butyl Ester
Molekylformel C27H49D3N4O7
Kvantitet 5 mg
Synonym Spermine Derivative
Molekylvikt (g/mol) 547.74