Läs mer
4-(3-Acetoxypropyl)phenyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3-Acetoxypropyl)phenyl Acetate |
| CAS | 25823-43-2 |
| Molekylformel | C13H16O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-(Acetyloxy)benzenepropanol Acetate, 3-(p-Hydroxyphenyl)-1-propanol Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O4/c1-10(14)16-9-3-4-12-5-7-13(8-6-12)17-11(2)15/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(OCCCC1=CC=C(OC(C)=O)C=C1)=O |
| IUPAC-namn | 3-(4-acetyloxyphenyl)propyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.26 |
| Formel vikt | 236.1 |