Läs mer
4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)fenylacetamid, TRC
Produktkod. 30132485
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132485 500 mg
30005012 100 mg
30005282 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132485 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA611656500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81346-71-6
Molekylformel C11 H16 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 224.26
Synonym Benzeneacetamide, 4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)-, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)benzeneacetamide, 2-[4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetamide, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide, Atenolol-desisopropyl
IUPAC-namn 2-[4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)fenyl]acetamid
LEDER NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7,12H2,(H2,13,15)
Formel vikt 224.1161