Läs mer
4-(3-aminopropyl)-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid 5-oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3-aminopropyl)-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid 5-oxide |
| CAS | 352647-66-6 |
| Molekylformel | C6H9N3O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O4/c7-3-1-2-4-5(6(10)11)8-13-9(4)12/h1-3,7H2,(H,10,11) |
| LEDER | NCCCc1c(no[n+]1[O-])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(3-aminopropyl)-5-oxido-1,2,5-oxadiazol-5-ium-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.15 |
| Formel vikt | 187.0593 |