Läs mer
4-(3-aminopropyl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-on,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10651436
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10651436 5 g 5g
10540723 250 mg 250mg
10405082 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10651436 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD02877DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 7032-17-9
Molekylformel C6H11N3O
Molekylvikt (g/mol) 141.174
MDL-nummer MFCD00053049
InChI-nyckel LMLXMJPJCSUFAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-aminopropyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 4-3-aminopropyl-2,4-dihydropyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 3h-pyrazol-3-one,4-3-aminopropyl-2,4-dihydro, aminopropyldihydropyrazolone, 4-3-aminopropyl-2-pyrazolin-5-one, 4-3-aminopropyl-1,4-dihydropyrazol-5-one
PubChem CID 2776763
IUPAC-namn 4-(3-aminopropyl)-1,4-dihydropyrazol-5-on
LEDER C1=NNC(=O)C1CCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Aminopropyl)-2, 4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 141.17
Procent renhet 90%