missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(3-Bromo-4-oxobutyl)benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3-Bromo-4-oxobutyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 155405-79-1 |
| Molekylformel | C12H13BrO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl 4-(3-Bromo-4-oxobutyl)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13BrO3/c1-16-12(15)10-5-2-9(3-6-10)4-7-11(13)8-14/h2-3,5-6,8,11H,4,7H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(CCC(Br)C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 4-(3-bromo-4-oxobutyl)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.13 |
| Formel vikt | 284.0048 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?