Läs mer
4-(3-Bromtien-2-yl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10162754
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10162754 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10072024 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10162754 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67804DA
Kemiska identifierare
CAS 934570-51-1
Molekylformel C11H7BrOS
Molekylvikt (g/mol) 267.14
MDL-nummer MFCD09879968
InChI-nyckel BTYZFUJFFBNJTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-bromothien-2-yl benzaldehyde, 4-3-bromothiophen-2-yl benzaldehyde
PubChem CID 24229751
IUPAC-namn 4-(3-bromtiofen-2-yl)bensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)C2=C(C=CS2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Bromothien-2-yl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 267.15
Procent renhet 97%