Läs mer
4-(3-Bromtien-2-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10113044
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10113044 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10622505 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10113044 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67801DA
Kemiska identifierare
CAS 930111-09-4
Molekylformel C11H7BrO2S
Molekylvikt (g/mol) 283.14
MDL-nummer MFCD09879966
InChI-nyckel WAOAWGITQLHUFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-bromothien-2-yl benzoic acid, 4-3-bromothiophen-2-yl benzoic acid
PubChem CID 24229749
IUPAC-namn 4-(3-bromtiofen-2-yl)bensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(Br)C=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Bromothien-2-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 283.14
Procent renhet 97%