Läs mer
4-(3-Bromtien-2-yl)-N-metylbensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10124154
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10124154 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10789415 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10124154 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC67846DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 937796-02-6
Molekylformel C12H12BrNS
Molekylvikt (g/mol) 282.199
MDL-nummer MFCD09879974
InChI-nyckel JAQWWPQIUYWZIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-bromothien-2-yl-n-methylbenzylamine, 4-3-bromothiophen-2-yl phenyl methyl methyl amine, 1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl-n-methylmethanamine, 4-3-bromothiophen-2-yl-n-methylbenzylamine
PubChem CID 24229757
IUPAC-namn 1-[4-(3-bromtiofen-2-yl)fenyl]-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=CC=C(C=C1)C2=C(C=CS2)Br
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-(3-Bromothien-2-yl)-N-methylbenzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 282.2
Procent renhet 97%