Läs mer
[4-(3-Bromtien-2-yl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10797495
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10797495 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10062364 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10797495 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67809DA
Kemiska identifierare
CAS 937795-99-8
Molekylformel C11H9BrOS
Molekylvikt (g/mol) 269.156
MDL-nummer MFCD09879972
InChI-nyckel AQBJKGXCOBEPMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-bromothien-2-yl phenyl methanol, 4-3-bromothiophen-2-yl phenyl methanol, 4-3-bromo-2-thienyl phenyl methanol
PubChem CID 24229755
IUPAC-namn [4-(3-bromtiofen-2-yl)fenyl]metanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)C2=C(C=CS2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(3-Bromothien-2-yl)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 269.16
Procent renhet 97%