missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(3-Carboxy-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-7-yl)-1-methylpiperazine 1-Oxide (Pefloxacin N-Oxide), Mikromol™
Beskrivning
4-(3-Carboxy-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-7-yl)-1-methylpiperazine 1-Oxide (Pefloxacin N-Oxide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pefloxacin N-Oxide |
| CAS | 85145-21-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pefloxacin N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H20 F N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-4-oxo-, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, N-oxide, Pefloxacin N-oxide, Pefloxacin Mesilate Dihydrate Imp. D (EP), Pefloxacin Mesilate Imp. D (EP), Pefloxacin Mesilate Dihydrate Impurity D, Pefloxacin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20FN3O4/c1-3-19-10-12(17(23)24)16(22)11-8-13(18)15(9-14(11)19)20-4-6-21(2,25)7-5-20/h8-10H,3-7H2,1-2H3,(H,23,24) |
| LEDER | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CC[N+](C)([O-])CC3 |
| IUPAC-namn | 1-ethyl-6-fluoro-7-(4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?