Läs mer
4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)benzeneacetamide (Atenolol Impurity D), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide |
| CAS | 115538-83-5 |
| Molekylformel | C11 H14 Cl N O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14ClNO3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7H2,(H2,13,15) |
| LEDER | NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CCl)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.69 |
| Formel vikt | 243.0662 |