Läs mer
4-(3-klor-2-pyridinyl)morfolin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10462064
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10462064 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10462064 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer HTS11332DE
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Chloro-2-pyridinyl)morpholine
CAS 54231-36-6
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H11ClN2O
MDL-nummer MFCD00498941
Kvantitet 5 g
Synonym 4-3-chloropyridin-2-yl morpholine, 3-chloro-2-morpholinopyridine, 3-chloro-2-4-morpholino pyridine, maybridge2_000531, ksc915s6h, 2-morpholino-3-chloropyridine, 4-3-chloro-2-pyridyl morpholine, 3-chloro-2-morpholin-4-ylpyridine, 4-3-chloro-2-pyridinyl morpholine, 4-3-chloropyridin-2-yl ;morpholine
InChI-nyckel KCKQIVLNKGDTGJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COCCN1C2=C(C=CC=N2)Cl
IUPAC-namn 4-(3-klorpyridin-2-yl)morfolin
Molekylvikt (g/mol) 198.65
PubChem CID 2815854
Formel vikt 198.65
Procent renhet 97%