Läs mer
4-[(3-Klor-4-fluorfenyl)amino]-7-metoxyquinazolin-6-ol (O-Desmorfonolinopropylgefitinib), Mikromol™
Beskrivning
4-[(3-Klor-4-fluorfenyl)amino]-7-metoxyquinazolin-6-ol (O-Desmorfonolinopropylgefitinib)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmorpholinopropyl Gefitinib |
| CAS | 184475-71-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | O-Desmorpholinopropyl Gefitinib |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C15 H11 Cl F N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Quinazolinol, 4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinol, 4-(3-Chloro-4-fluoroanilino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6-hydroxy-7-methoxyquinazolin-4-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClFN3O2/c1-22-14-6-12-9(5-13(14)21)15(19-7-18-12)20-8-2-3-11(17)10(16)4-8/h2-7,21H,1H3,(H,18,19,20) |
| LEDER | COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1O |
| IUPAC-namn | 4-(3-klor-4-fluoranilino)-7-metoxyquinazolin-6-ol |
| Visa mer |