Läs mer
4-{[3-(chloromethyl)isoxazol-5-yl]methyl}morpholine, Tech., Thermo Scientific™
Produktkod. 10683265
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10683265 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10587104 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10683265 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC70824CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 953408-97-4
Molekylformel C9H13ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 216.665
MDL-nummer MFCD11841078
InChI-nyckel FZRKHZMWHFBKDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-chloromethyl isoxazol-5-yl methyl morpholine, 4-3-chloromethyl-1,2-oxazol-5-yl methyl morpholine, 3-chloromethyl-5-morpholin-4-yl methyl isoxazole
PubChem CID 43811054
IUPAC-namn 4-[[3-(chloromethyl)-1,2-oxazol-5-yl]methyl]morpholine
LEDER C1COCCN1CC2=CC(=NO2)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-{[3-(Chloromethyl)isoxazol-5-yl]methyl}morpholine
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 216.67
Procent renhet Tech.
Kvalitet Technical