missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(3-Chlorophenyl)-1-[3-(3-oxo-2,3-dihydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-2-yl)propyl]piperazine N1-Oxide Hydrochloride (Trazodone N-Oxide Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
4-(3-Chlorophenyl)-1-[3-(3-oxo-2,3-dihydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-2-yl)propyl]piperazine N1-Oxide Hydrochloride (Trazodone N-Oxide Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3-Chlorophenyl)-1-[3-(3-oxo-2,3-dihydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-2-yl)propyl]piperazine N1-Oxide Hydrochloride (Trazodone N-Oxide Hydrochloride) |
| CAS | 55290-66-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(3-Chlorophenyl)-1-[3-(3-oxo-2,3-dihydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-2-yl)propyl]piperazine N1-Oxide Hydrochloride (Trazodone N-Oxide Hydrochloride) |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C19 H22 Cl N5 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-(3-Chlorophenyl)-1-[3-(3-oxo-2,3-dihydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-2-yl)propyl]piperazine N1-Oxide Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Imp. A (BP) as Hydrochloride, Trazodone N-Oxide Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Impurity A, Trazodone Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22ClN5O2.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)22-10-13-25(27,14-11-22)12-4-9-24-19(26)23-8-2-1-7-18(23)21-24;/h1-3,5-8,15H,4,9-14H2;1H |
| LEDER | Cl.[O-][N+]1(CCCN2N=C3C=CC=CN3C2=O)CCN(CC1)c4cccc(Cl)c4 |
| IUPAC-namn | 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?