Läs mer
4-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-2-butenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-2-butenoic Acid |
| CAS | 191015-04-0 |
| Molekylformel | C10H7ClO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClO3/c11-8-3-1-2-7(6-8)9(12)4-5-10(13)14/h1-6H,(H,13,14)/b5-4+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | (E)-4-(3-chlorophenyl)-4-oxobut-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.61 |
| Formel vikt | 210.0084 |