Läs mer
4-(3-klorpropyl)morfolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15437487
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437487 10 g 10g
15447487 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35222.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7357-67-7 | C7H14ClNO | 163.645 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7357-67-7
Molekylformel C7H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 163.645
MDL-nummer MFCD00039714
InChI-nyckel PIAZYBLGBSMNLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-chloropropyl morpholine, n-3-chloropropyl morpholine, morpholine, 4-3-chloropropyl, 3-morpholinopropyl chloride, 1-chloro-3-morpholinopropane, 4-3-chloropropyl-morpholine, 1-chloro-3-morpholin-4-yl propane, 4-3-chloro-propyl-morpholine, morpholine, 4-3-chloropropyl-, hydrochloride
PubChem CID 95834
IUPAC-namn 4-(3-klorpropyl)morfolin
LEDER C1COCCN1CCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Chloropropyl)morpholine
Kvantitet 10 g
Formel vikt 163.65
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(3-Chloropropyl)morpholine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.