missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(3-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
4-(3-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride |
| CAS | 57616-74-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(3-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H14 Cl N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Morpholine, 4-(3-chloropropyl)-, hydrochloride (1:1), Morpholine, 4-(3-chloropropyl)-, hydrochloride (6CI,7CI,9CI), 3-(Morpholino)propyl chloride hydrochloride, 4-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride, Morpholinopropyl chloride hydrochloride, N-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14ClNO.ClH/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9;/h1-7H2;1H |
| LEDER | Cl.ClCCCN1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | 4-(3-chloropropyl)morpholine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?