Läs mer
4-(3-Chloropropyl)morpholine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3-Chloropropyl)morpholine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14ClNO/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-7H2 |
| Formel vikt | 163.0764 |