Läs mer
4-[3-(Dibutylamino)propoxy]benzoic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[3-(Dibutylamino)propoxy]benzoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 437651-44-0 |
| Molekylformel | C18H30ClNO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Dronedarone Impurity-9 Hcl |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-3-5-12-19(13-6-4-2)14-7-15-22-17-10-8-16(9-11-17)18(20)21;/h8-11H,3-7,12-15H2,1-2H3,(H,20,21);1H |
| LEDER | Cl.CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.89 |
| Formel vikt | 343.1914 |