Läs mer
4-[3-(dimetylamino)propoxi]bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10683235
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10683235 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10356994 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10683235 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59516DE
Kemiska identifierare
CAS 146440-15-5
Molekylformel C12H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 204.273
MDL-nummer MFCD09064993
InChI-nyckel XYCJVOUBTBJYTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, benzonitrile,4-3-dimethylamino propoxy, acmc-20n4ty, benzonitrile, 4-3-dimethylamino propoxy, 4-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 11858362
IUPAC-namn 4-[3-(dimetylamino)propoxi]bensonitril
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 204.27
Procent renhet 97%