Läs mer
4-[3-(dimetylamino)propoxi]bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10597844
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10597844 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10773974 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10597844 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59513CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 91637-76-2
Molekylformel C12H20N2O
Molekylvikt (g/mol) 208.305
MDL-nummer MFCD07786701
InChI-nyckel UGICLWAMZSRUPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-4-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy, benzenemethanamine,4-3-dimethylamino propoxy, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylprop an-1-amine, 1-4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine
PubChem CID 21465384
IUPAC-namn 3-[4-(aminometyl)fenoxi]-N,N-dimetylpropan-l-amin
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 208.3
Procent renhet 97%