Läs mer
4-[3-(dimetylamino)propoxi]bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10773974
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10773974 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10597844 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10773974 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59513DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 91637-76-2
Molekylformel C12H20N2O
Molekylvikt (g/mol) 208.305
MDL-nummer MFCD07786701
InChI-nyckel UGICLWAMZSRUPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-4-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy, benzenemethanamine,4-3-dimethylamino propoxy, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylprop an-1-amine, 1-4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine
PubChem CID 21465384
IUPAC-namn 3-[4-(aminometyl)fenoxi]-N,N-dimetylpropan-l-amin
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 208.3
Procent renhet 97%