Läs mer
4-[3-(dimetylamino)propoxi]-N-metylbensylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine |
| CAS Min % | 89.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 222.33 |
| Procent renhet | 90% |