Läs mer
{4-[3-(dimetylamino)propoxi]fenyl}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10422694
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10422694 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10422694 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59509DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material {4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
CAS 426831-08-5
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H19NO2
MDL-nummer MFCD06202771
Kvantitet 1 g
Synonym 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, benzenemethanol,4-3-dimethylamino propoxy, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol
InChI-nyckel ZLCIFBOMXUAJPZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CO
IUPAC-namn [4-[3-(dimetylamino)propoxi]fenyl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 209.289
PubChem CID 9920748
Formel vikt 209.29
Procent renhet 97%