Läs mer
4-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)butan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)butan-2-one |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-3-15-12-8-10(5-4-9(2)13)6-7-11(12)14/h6-8,14H,3-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 208.1099 |