Läs mer
4-(3-Formylphenoxy)benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3-Formylphenoxy)benzonitrile |
| CAS | 90178-72-6 |
| Molekylformel | C14H9NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9NO2/c15-9-11-4-6-13(7-5-11)17-14-3-1-2-12(8-14)10-16/h1-8,10H |
| LEDER | O=Cc1cccc(Oc2ccc(cc2)C#N)c1 |
| IUPAC-namn | 4-(3-formylphenoxy)benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vikt | 223.0633 |