Läs mer
4-[(3-Hydroxymethylphenyl)amino]-3-pyridine-sulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(3-Hydroxymethylphenyl)amino]-3-pyridine-sulfonamide |
| CAS | 1329838-21-2 |
| Molekylformel | C12H13N3O3S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O3S/c13-19(17,18)12-7-14-5-4-11(12)15-10-3-1-2-9(6-10)8-16/h1-7,16H,8H2,(H,14,15)(H2,13,17,18) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(CO)c2 |
| IUPAC-namn | 4-[3-(hydroxymethyl)anilino]pyridine-3-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.31 |
| Formel vikt | 279.0678 |