Läs mer
4-(3-Hydroxyprop-1-en-1yl)-2-metoxyfenol, TRC
Produktkod. 30392058
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30392058 100 mg
1 options
Produktkod. 30392058 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH533330100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coniferyl Alcohol
CAS 458-35-5
Molekylformel C10 H12 O3
Kvantitet 100 mg
Synonym (E/Z)-Coniferol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol (cis/trans mixture)
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-5,7,11-12H,6H2,1H3
LEDER COc1cc(C=CCO)ccc1O
IUPAC-namn 4-(3-hydroxyprop-1-enyl)-2-metoxi-fenol
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Formel vikt 180.0786