Läs mer
4-(3-Hydroxypropyl)phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3-Hydroxypropyl)phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| CAS | 549548-40-5 |
| Molekylformel | C15H20O8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O8/c16-7-1-2-8-3-5-9(6-4-8)22-15-12(19)10(17)11(18)13(23-15)14(20)21/h3-6,10-13,15-19H,1-2,7H2,(H,20,21)/t10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1 |
| LEDER | OCCCc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-(3-hydroxypropyl)phenoxy]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.31 |
| Formel vikt | 328.1158 |