Läs mer
4-(3-indolyl)smörsyra, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312035
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30312035 100 mg
1 options
Produktkod. 30312035 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC14310000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Indolyl)-butyric acid
CAS 133-32-4
Analyt- eller komponentnamn 4-(3-Indolyl)-butyric acid
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C12 H13 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-(3-Indolyl)butyric acid
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
LEDER OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-namn 4-(1H-indol-3-yl)butansyra
Molekylvikt (g/mol) 203.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 203,0946 g/mol