Läs mer
4-(3-isopropyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)piperidin-1-karboxylsyra-tert-butylester, Thermo Scientific™
Produktkod. 10687580
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10687580 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10687580 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00254DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Isopropyl-[1, 2, 4]oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CAS 913264-42-3
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C15H25N3O3
MDL-nummer MFCD11226634
Kvantitet 1 g
Synonym tert-butyl 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate, 4-3-isopropyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidin-1-carboxylate, tert-butyl4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate
InChI-nyckel QIHZUQZZJHBESB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)C1=NOC(=N1)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl-4-(3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 295.38
PubChem CID 37859644
Formel vikt 295.38
Procent renhet 95%