Läs mer
4-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidin, 97 %
Produktkod. 11449560
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449560 1 g 1g
11439560 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449560 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50873.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 733748-92-0 | C10H17N3O | 195,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 733748-92-0
Molekylformel C10H17N3O
Molekylvikt (g/mol) 195.27
MDL-nummer MFCD08061038
InChI-nyckel QDRJZNBKSMAEIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-isopropyl-5-piperidin-4-yl-1,2,4-oxadiazole, 4-3-isopropyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-piperidine, 5-piperidin-4-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazole, piperidine, 4-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 4-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 4-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-isopropyl-5-4-piperidyl-1,2,4-oxadiazole, 3-methylethyl-5-4-piperidyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 24208845
IUPAC-namn 5-piperidin-4-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol
LEDER CC(C)C1=NOC(=N1)C1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Brytningsindex 1.486
Kvantitet 1 g
Formel vikt 195.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.