Läs mer
4-[(3-Isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde (Bisoprolol Oxazolidinone-benzaldehyde), Mikromol™
Beskrivning
4-[(3-Isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde (Bisoprolol Oxazolidinone-benzaldehyde)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(3-Isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde (Bisoprolol Oxazolidinone-benzaldehyde) |
| CAS | 1173203-26-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-[(3-Isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde (Bisoprolol Oxazolidinone-benzaldehyde) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H17 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-[(3-Isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. T (EP), Bisoprolol Oxazolidinone-benzaldehyde, Bisoprolol Imp. T (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity T, Bisoprolol Impurity T |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO4/c1-10(2)15-7-13(19-14(15)17)9-18-12-5-3-11(8-16)4-6-12/h3-6,8,10,13H,7,9H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)N1CC(COc2ccc(C=O)cc2)OC1=O |
| IUPAC-namn | 4-[(2-oxo-3-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde |
| Visa mer |