Läs mer
4-(3-Methoxyphenyl)-1-methyl-4-piperidinecarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3-Methoxyphenyl)-1-methyl-4-piperidinecarbonitrile |
| CAS | 5460-79-7 |
| Molekylformel | C14H18N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(3-Methoxyphenyl)-1-methylpiperidine-4-carbonitrile, 4-(m-Methoxyphenyl)-1-methylisonipecotonitrile, 4-Cyano-4-m-methoxyphenyl-1-methylpiperidine, NSC 21330 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O/c1-16-8-6-14(11-15,7-9-16)12-4-3-5-13(10-12)17-2/h3-5,10H,6-9H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cccc(c1)C2(CCN(C)CC2)C#N |
| IUPAC-namn | 4-(3-methoxyphenyl)-1-methylpiperidine-4-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.31 |
| Formel vikt | 230.1419 |