missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate, TRC

Produktkod. 30470275
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30470275 100 mg
30470075 500 mg
30478173 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30470275 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM221163100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 117977-18-1
Molekylformel C11H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 211.25
Synonym 4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridine N-Oxide
IUPAC-namn 4-(3-methoxypropoxy)-2,3-dimethyl-1-oxidopyridin-1-ium
LEDER COCCCOc1cc[n+]([O-])c(C)c1C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17NO3/c1-9-10(2)12(13)6-5-11(9)15-8-4-7-14-3/h5-6H,4,7-8H2,1-3H3
Formel vikt 211.1208
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.