Läs mer
(4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methanol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 675198-19-3 |
| Molekylformel | C11H17NO3 . HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Hydroxymethyl-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO3.ClH/c1-9-10(8-13)12-5-4-11(9)15-7-3-6-14-2;/h4-5,13H,3,6-8H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.COCCCOc1ccnc(CO)c1C |
| IUPAC-namn | [4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methanol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.72 |
| Formel vikt | 247.0975 |