missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methanol |
| CAS | 118175-10-3 |
| Molekylformel | C11 H17 N O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methanol, 2-Pyridinemethanol','4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-, -Hydroxymethyl-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine, [4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO3/c1-9-10(8-13)12-5-4-11(9)15-7-3-6-14-2/h4-5,13H,3,6-8H2,1-2H3 |
| LEDER | COCCCOc1ccnc(CO)c1C |
| IUPAC-namn | [4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.258 |
| Formel vikt | 211.121 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?