Läs mer
4-(3-metyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)bensaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde |
| CAS Min % | 89.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 188.19 |
| Procent renhet | 90% |