Läs mer
4-(3-metyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)bensaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245964
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10245964 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10082464 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10245964 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50904CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 876316-27-7
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.186
MDL-nummer MFCD09025865
InChI-nyckel AEMXYVCSLPLJOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, 3-methyl-5-4-formylphenyl-1,2,4-oxadiazole, benzaldehyde,4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
PubChem CID 18525855
IUPAC-namn 4-(3-metyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)bensaldehyd
LEDER CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.19
Procent renhet 90%