Läs mer
4-(3-Metyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)bensoesyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10184054
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10184054 1 g 1g
10545384 250 mg 250mg
10654595 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10184054 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50901DA
Kemiska identifierare
CAS 851048-56-1
Molekylformel C10H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 204.19
MDL-nummer MFCD08741427
InChI-nyckel KXXLPIJOPGBFTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, benzoic acid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, methyloxadiazolylbenzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzoic acid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl-benzoic acid
PubChem CID 22110111
IUPAC-namn 4-(3-metyl-l,2,4-oxadiazol-5-yl)bensoesyra
LEDER CC1=NOC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.18