Läs mer
4-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol Hydrochloride (Duloxetine Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol Hydrochloride(Duloxetine Impurity) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-11-10-16(18-7-4-12-21-18)14-8-9-17(20)15-6-3-2-5-13(14)15;/h2-9,12,16,19-20H,10-11H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 333.0954 |