Läs mer
4-(3-Methylbut-2-enoxy)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3-Methylbut-2-enoxy)benzaldehyde |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c1-10(2)7-8-14-12-5-3-11(9-13)4-6-12/h3-7,9H,8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 190.0994 |