Läs mer
4-(3-Methylphenoxy)piperidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7033781
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499690 250 mg 250mg
11409700 1 g 1g
2 options
Produktkod. 11499690
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50950.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
4-(3-Metylfenoxi)piperidin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
4-(3-Methylphenoxy)piperidine is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63843-46-9
Molekylformel C12H17NO
Molekylvikt (g/mol) 191.274
MDL-nummer MFCD06248345
InChI-nyckel RTSXWJCYCFVWBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-methylphenoxy piperidine, 4-m-tolyloxy piperidine, acmc-1b64o
PubChem CID 17196730
IUPAC-namn 4-(3-methylphenoxy)piperidine
LEDER CC1=CC(=CC=C1)OC2CCNCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Methylphenoxy)piperidine
Smältpunkt 190°C to 191°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 191.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.