missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one 1,1-Dioxide Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-o |
| CAS | 72810-61-8 |
| Molekylformel | C13 H11 N3 O3 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2H-Pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one, 4-(3-methylphenyl)-, 1,1-dioxide, 4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one 1,1-Dioxide, 2H-Pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one, 4-(3-methylphenyl)-, 1,1-dioxide, 4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one 1,1-Dioxide, Torsemide Related Compound E, Torasemide, Anhydrous Impurity A, Torasemide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O3S/c1-9-3-2-4-10(7-9)16-11-5-6-14-8-12(11)20(18,19)15-13(16)17/h2-8H,1H3,(H,15,17) |
| LEDER | Cc1cccc(c1)N2C(=O)NS(=O)(=O)c3cnccc23 |
| IUPAC-namn | 4-(3-methylphenyl)-1,1-dioxopyrido[4,3-e][1,2,4]thiadiazin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.31 |
| Formel vikt | 289.0521 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?