missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[(3-metylfenyl)amino]-3-pyridinsulfonamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide |
| CAS | 72811-73-5 |
| Molekylformel | C12 H13 N3 O2 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide, Torasemide','Anhydrous Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O2S/c1-9-3-2-4-10(7-9)15-11-5-6-14-8-12(11)18(13,16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17) |
| LEDER | Cc1cccc(Nc2ccncc2S(=O)(=O)N)c1 |
| IUPAC-namn | 4-(3-metylanilino)pyridin-3-sulfonamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.32 |
| Formel vikt | 263.0728 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?